Läs mer
Kaliumnitrat, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11490552 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490552 5 kg 5kg
11480552 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490552 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219142805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7757-79-1
Molekylformel KNO3
Molekylvikt (g/mol) 101.10
MDL-nummer MFCD00011409
InChI-nyckel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC-namn potassium nitrate
LEDER [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Nitrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 101.1
Kvalitet ACS-reagens