Läs mer
Kaliumnitratelektrolytlösning, SI Analytics™
Produktkod. 11974709 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11974709 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11974709 Leverantör SI Analytics Leverantörsnummer 285138349
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SI Analytics™ Kaliumnitratelektrolytlösning används vid applicering och beredning av elektrolytlösningar.
  • Blandning, bestående av följande komponenter: Vatten, kaliumnitrat, kaliumklorid
  • Låt inte outspädd produkt eller stora mängder av den komma ner i grundvatten, vattendrag eller avloppssystem
  • Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån)
  • Skyddshandskar rekommenderas för frekvent eller långvarig hudkontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7757-79-1
Smältpunkt −6°C
Kokpunkt 104°C
Färg Färglös
Densitet 1.12g/cm3
Koncentration 0.001 M
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Lösningstyp Potassium Nitrate
Formulering 2 mol/l KNO3 + 0.001 mol/l KCl solution
Molekylformel KNO3
Odör Odorless
MDL-nummer MFCD00011409
Ångtryck 23hPa
Löslighetsinformation Fully misible in water
InChI-nyckel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn potassium nitrate
Molekylvikt (g/mol) 101.10