Specifikationer
| Kokpunkt | 400°C |
| Smältpunkt | 334°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6 till 8 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 5 kg |
| IUPAC-namn | kalium; nitrat |
| Formel vikt | 101.1g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |