Läs mer
Kaliumnitrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 400°C |
| Smältpunkt | 334°C |
| Färg | White |
| pH | 6 to 8 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | potassium nitrate |
| Formel vikt | 101.1g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium nitrate
- Varning
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.