Läs mer
Potassium nitrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
725.00 SEK - 9060.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Molekylformel | IK |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.003 |
| MDL-nummer | MFCD00011409 |
| InChI-nyckel | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| Synonym | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| PubChem CID | 4875 |
| ChEBI | CHEBI:8346 |
| IUPAC-namn | potassium;iodide |
| LEDER | [K+].[I-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11366987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.06 |
5g |
725.00 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11386987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.18 |
50g |
2435.00 SEK
50g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11376987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.30 |
250g |
9060.00 SEK
250g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| IK | |
| MFCD00011409 | |
| potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
| CHEBI:8346 | |
| [K+].[I-] |
Specifikationer
| Potassium nitrate | |
| 99.998% (metals basis) | |
| MFCD00011409 | |
| Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia. | |
| [K+].[I-] | |
| 166.003 | |
| CHEBI:8346 | |
| Odorless | |
| White crystalline powder | |
| 2.109 |
| 7757-79-1 | |
| IK | |
| potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
| NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
| potassium;iodide | |
| 4875 | |
| 101.11 | |
| Hygroscopic | |
| 1.33 hpa (1mm Hg) at 745°C |
Säkerhet och hantering
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures