Läs mer
Kaliumnitrat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15693350 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15693350
Brand: Honeywell-Fluka 312636X1KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-79-1
Molekylformel KNO3
Molekylvikt (g/mol) 101.10
MDL-nummer MFCD00011409
InChI-nyckel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
LEDER [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium nitrate
Smältpunkt 334°C (literature)
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel KNO3
UN-nummer UN1486
IUPAC-namn potassium nitrate
Formel vikt 101
Procent renhet >99%
Kvalitet ACS-reagens/reagens ISO/reagens Ph. Eur.
Förpackning Poly flaska
Densitet 2.11 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.