Läs mer
Kaliumnitrat, teknisk, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 400°C |
| Smältpunkt | 334°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6 till 8 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 3 kg |
| IUPAC-namn | kalium; nitrat |
| Formel vikt | 101.1g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium nitrate
- Varning
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.