Läs mer
Kaliumnitrat, teknisk, Fisher Chemical™
Produktkod. 10598440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10598440 1 kg 1kg
10578630 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10598440 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6040/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7757-79-1
Molekylformel KNO3
Molekylvikt (g/mol) 101.10
MDL-nummer MFCD00011409
InChI-nyckel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
LEDER [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 400°C
Smältpunkt 334°C
Färg Vitt
pH 6 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
IUPAC-namn potassium nitrate
Formel vikt 101.1g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kaliumnitrat
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.