Läs mer
Potassium Nitrate, TraceSELECT™, ≥99.995% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15675970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15675970 25 g Poly bottle 25g
15665970 100 g Poly bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15675970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 6042925G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7757-79-1
Molekylformel KNO3
Molekylvikt (g/mol) 101.10
MDL-nummer MFCD00011409
InChI-nyckel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC-namn potassium nitrate
LEDER [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium nitrate
Smältpunkt 335°C (1013hPa)
Färg Colorless
pH 5.5 to 7.5
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1486
Formel vikt 101.1g/mol
Procent renhet ≥99.995% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Densitet 2.11g/cm3