Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Nitrite |
| Smältpunkt | 350°C |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1488 |
| Formel vikt | 85.1g/mol |
| Procent renhet | ≥96.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 1.920g/cm3 |