Läs mer
Potassium nitrite, 96+%, ACS reagent
Produktkod. 10597942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10597942 5 g 5g
10697221 500 g 500g
10434505 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10597942 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423060050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-09-0
Molekylformel KNO2
Molekylvikt (g/mol) 85.10
MDL-nummer MFCD00011408
InChI-nyckel BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
LEDER [K+].[O-]N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium nitrite
Smältpunkt 387.0°C
Namnnotering 96+%
Färg Vitt till gult
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 96+%
Linjär formel KNO2
Fieser 10,329
Merck Index 15, 7770
Löslighetsinformation Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
IUPAC-namn kalium;nitrit
Formel vikt 85.1
Procent renhet ≥96%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium nitrite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.