Läs mer
Kaliumnitrit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338016
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11338016
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13289.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
Kaliumnitrit används som livsmedelskonservering, färg- och beläggningstillsatser och analytiskt reagens. Det används som ett starkt oxidationsmedel samt involverat i framställningen av värmeöverföringssalter. Dessutom används den som korrosionsinhibitorer och anti-kalkmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumnitrit används som livsmedelskonservering, färg- och beläggningstillsatser och analytiskt reagens. Det används som ett starkt oxidationsmedel samt involverat i framställningen av värmeöverföringssalter. Dessutom används den som korrosionsinhibitorer och anti-kalkmedel.
Löslighet Löslig i
vatten, alkohol och ammoniak.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, pulverformiga metaller, brännbara material, cyanider, ammoniumsalter och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-09-0
Molekylformel KNO2
Molekylvikt (g/mol) 85.10
MDL-nummer MFCD00011408
InChI-nyckel BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
LEDER [K+].[O-]N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium nitrite
Smältpunkt 350°C (decomposition)
pH 7.0 to 10.0
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1488
Merck Index 14,7649
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and ammonia.
IUPAC-namn kalium;nitrit
Formel vikt 85.11
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.915
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.