Läs mer
Kaliumnitrit, ACS, 96,0 % min
Produktkod. 11367817
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367817 10 g 10g
11347817 100 g 100g
11357817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014245.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85,10 g/mol
Inom analytisk kemi (testning för aminosyror, kobolt, jod, urea). Kaliumnitrit används som konserveringsmedel för livsmedel, färg- och beläggningstillsatser och analytiskt reagens. Det används som ett starkt oxidationsmedel samt involverat i framställningen av värmeöverföringssalter. Dessutom används den som korrosionsinhibitorer och anti-kalkmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-09-0
Molekylformel KNO2
Molekylvikt (g/mol) 85.10
MDL-nummer MFCD00011408
InChI-nyckel BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
IUPAC-namn kalium;nitrit
LEDER [K+].[O-]N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium nitrite
Smältpunkt 350 °C (dekomposition)
Namnnotering För ACS-analys
Fysisk form Fast
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 96,0% min
Densitet 1.915 g/mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten, het alkohol, flytande NH3Löslig i vatten, alkohol och ammoniak.
Formel vikt 85.11
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.