Läs mer
Potassium Nitrite, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10627422 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10627422 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10627422 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6160/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 387°C
CAS 7758-09-0
Färg White
pH 7 to 10
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel KNO2
MDL-nummer MFCD00011408
Synonym potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
InChI-nyckel BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[O-]N=O
IUPAC-namn potassium;nitrite
Molekylvikt (g/mol) 85.10
PubChem CID 516910
Formel vikt 85.1g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium nitrite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare