missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Potassium Nitrite, Supelco™

Produktkod. 15824520
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15824520 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Produktkod. 15824520 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1050670250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement

Cryst. for analysis EMSURE™ ACS

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium Nitrite
Smältpunkt 407°C
CAS 7758-09-0
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00011408
Synonym Potassium nitrite, Potassium nitrite
Molekylvikt (g/mol) 85.1
Kvalitet Research
Densitet 1.92 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.