Learn More
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15894551
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
Product Code. Quantity Unit Size
15894551 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15894551 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8207440100
 Restricted Item
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 140-89-6
Melting Point 209°C to 214°C (Decomposes)
MDL Number MFCD00004931
Quantity 100 g
Synonym Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate, Potassium-O-ethyldithiocarbonate
Molecular Weight (g/mol) 160.3
Grade Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.