Läs mer
Potassium Orotate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Orotate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O4.K/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 193.973 |