Läs mer
Potassium orthovanadate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11328308
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328308 25 g 25g
11318308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039502.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14293-78-8 | K3O4V | 232.232 g/mol
Det används som i kemiska gödselmedelsindustrier och används som korrosionsinhibitor. Det används också för ammoniaksyntes. Används som katalysator i olja& gasindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14293-78-8
Molekylformel K3O4V
Molekylvikt (g/mol) 232.232
MDL-nummer MFCD00210642
InChI-nyckel FBRINGOENSVSPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium vanadate (ortho)
PubChem CID 22023817
IUPAC-namn trikalium; trioxido(oxo)vanadin
LEDER [O-][V](=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium orthovanadate
Fysisk form Granulat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3285
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 232.24
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.