Läs mer
Kaliumosmat(VI) dihydrat, 51,0–52,0 % Os
Produktkod. 10368670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10368670 2.5 g Glasflaska 2.5g
10194210 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10368670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197660025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10022-66-9 | K2O4Os·2H2O | 368,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10022-66-9
Molekylformel K2O4Os·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 368.42
MDL-nummer MFCD00149919
InChI-nyckel DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate
PubChem CID 53393272
IUPAC-namn dikalium;dioxid(dioxo)osmium;dihydrat
LEDER O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium osmate(VI) dihydrate
Namnnotering 51,0–52,0 % Os
Färg Violett
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2.5 g
Förpackning Glasflaska
Linjär formel K2OsO4·2H2O
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: olösliga i alkohol och eter
Formel vikt 368.42
Procent renhet 51,0 till 52 % Os
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.