Läs mer
Kaliumosmat(VI) dihydrat, TRC
Produktkod. 30414823
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30414823 250 mg
1 options
Produktkod. 30414823 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP698160250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium Osmate(VI) Dihydrate
CAS 10022-66-9
Kvantitet 250 mg
Molekylformel H4K2O6Os . 2H2O
Synonym (T-4)-Dipotassium Osmate (OsO42-) Dihydrate, Osmic Acid (H2OsO4) Dipotassium Salt Dihydrate, Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate, Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-), Dipotassium Tetrahydroxydioxoosmate(2-), Dipotassium trans-Tetrahydroxodioxoosmate(2-), Potassium Osmate (K2OsO2(OH)4), Potassium Osmate (K2OsO4) Dihydrate, Potassium Osmate Dihydrate, Potassium Osmium Oxide Hydroxide (K2OsO2(OH)4), Potassium Tetrahydroxodioxoosmate (K2[OsO2(OH)4]), trans-Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-), trans-Potassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-)
InChI formel InChI=1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
LEDER O.O.[K+].[K+].[O-][Os](=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn dikalium; dioxid(dioxo)osmium; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 368.46
Formel vikt 369.8897