Läs mer
Potassium osmium(VI) oxide dihydrate, 98+%
Produktkod. 11367487
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367487 1 g 1g
11377487 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012647.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10022-66-9 | H4K2O6Os | 368.453 g/mol
Kaliumosmium(VI)oxiddihydrat fungerar som en katalysator för den oxidativa klyvningen av olefiner till ketoner och karboxylsyror. Det används i en intramolekylär amidohydroxylering av karbamoyloxitätrade olefiner som tillhandahåller hydroxioxazolidinoner. Det används också som ett reagens vid syntesen av amphidinolid B, som visar potent antitumöraktivitet mot humana fasta tumörceller och blodtumörceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10022-66-9
Molekylformel H4K2O6Os
Molekylvikt (g/mol) 368.453
MDL-nummer MFCD00149919
InChI-nyckel DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate
PubChem CID 53393272
IUPAC-namn dikalium;dioxid(dioxo)osmium;dihydrat
LEDER O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium osmium(VI) oxide dihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99+%
Löslighetsinformation Soluble in water. Slowly decomposes in aqueous solution forming the tetroxide. Insoluble in alcohol,etherSoluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formel vikt 368.43 (332.40 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Utseende Purple powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium osmium(VI) oxide dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium osmium(VI)oxide dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.