Läs mer
Kaliumoxalathydrat, 99 %
Produktkod. 11415023
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415023 5000 g 5000g
11405023 250 g 250g
11495013 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12289.0I
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184,23 g/mol
Kaliumoxalathydrat används som ett kelatbildande medel, ett reningsmedel inom läkemedelsindustrin och ett utfällningsmedel vid bearbetning av sällsynta jordartsmetaller. Den finner användning som slipmedel, som rostborttagare vid metallbehandling och som blekmedel i textil- och träindustrin. Det används också vid rening av avloppsvatten och som kalkborttagare i bilradiatorer. Dessutom används det som reagens inom analytisk kemi för bestämning av kalcium och andra tungmetaller samt reduktionsmedel vid fotografering. Den är också involverad i framställningen av SBA-15 (nanostrukturerad SiO 2 ) buren vanadinoxidkatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumoxalathydrat används som ett kelatbildande medel, ett reningsmedel inom läkemedelsindustrin och ett utfällningsmedel vid bearbetning av sällsynta jordartsmetaller. Den finner användning som slipmedel, som rostborttagare vid metallbehandling och som blekmedel i textil- och träindustrin. Det används också vid rening av avloppsvatten och som kalkborttagare i bilradiatorer. Dessutom används det som reagens inom analytisk kemi för bestämning av kalcium och andra tungmetaller samt reduktionsmedel vid fotografering. Den är också involverad i framställningen av SBA-15 (nanostrukturerad SiO 2 ) buren vanadinoxidkatalysator.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med halogener, ammoniak, cyanider och tungmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6487-48-5
Molekylformel C2H2K2O5
Molekylvikt (g/mol) 184.23
MDL-nummer MFCD00150033
InChI-nyckel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC-namn dikalium;oxalat;hydrat
LEDER O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium oxalate hydrate
Smältpunkt >300 °C
Densitet 2.13
pH 6 till 8,5
Analysprocentintervall 99%
Odör Luktfritt
Kvantitet 5000 g
Beilstein 3752576
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7651
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 166,22 (Vattenlös)
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium oxalate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.