Läs mer
Kaliumoxalathydrat, 99 %
Beskrivning
Kaliumoxalathydrat används som ett kelatbildande medel, ett reningsmedel inom läkemedelsindustrin och ett utfällningsmedel vid bearbetning av sällsynta jordartsmetaller. Den finner användning som slipmedel, som rostborttagare vid metallbehandling och som blekmedel i textil- och träindustrin. Det används också vid rening av avloppsvatten och som kalkborttagare i bilradiatorer. Dessutom används det som reagens inom analytisk kemi för bestämning av kalcium och andra tungmetaller samt reduktionsmedel vid fotografering. Den är också involverad i framställningen av SBA-15 (nanostrukturerad SiO 2 ) buren vanadinoxidkatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumoxalathydrat används som ett kelatbildande medel, ett reningsmedel inom läkemedelsindustrin och ett utfällningsmedel vid bearbetning av sällsynta jordartsmetaller. Den finner användning som slipmedel, som rostborttagare vid metallbehandling och som blekmedel i textil- och träindustrin. Det används också vid rening av avloppsvatten och som kalkborttagare i bilradiatorer. Dessutom används det som reagens inom analytisk kemi för bestämning av kalcium och andra tungmetaller samt reduktionsmedel vid fotografering. Den är också involverad i framställningen av SBA-15 (nanostrukturerad SiO 2 ) buren vanadinoxidkatalysator.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med halogener, ammoniak, cyanider och tungmetaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Oxalate Monohydrate |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Densitet | 2.13 |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 3752576 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,7651 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 166,22 (Vattenlös) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium oxalate hydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.