Läs mer
Potassium Oxalate Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10152300 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10152300 250 g 250g
10000310 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10152300 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6360/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6487-48-5
Molekylformel C2H2K2O5
Molekylvikt (g/mol) 184.23
MDL-nummer MFCD00150033
InChI-nyckel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
LEDER O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 356°C
Färg White
pH 7.0 to 8.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn dipotassium;oxalate;hydrate
Formel vikt 184.24g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium oxalate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalate, potassium,monohydrate, Potassium oxalate