Läs mer
Kaliumoxalat monohydrat, Solstice
Beskrivning
- Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium oxalate monohydrate |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | (COOK)2 · H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3752576 |
| Formel vikt | 184,23 g/mol |
| Procent renhet | ≥99% (RT) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium oxalate monohydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate-1-hydrate