Läs mer
Kaliumoxalatmonohydrat, Honeywell™
Produktkod. p-7072231 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 15655970
Brand: Honeywell Research Chemicals 60425250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Purum pa,≥ 99,0 % (RT)
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6487-48-5
Molekylformel C2H2K2O5
Molekylvikt (g/mol) 184.23
MDL-nummer MFCD00150033
InChI-nyckel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC-namn dikalium;oxalat;hydrat
LEDER O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium oxalate monohydrate
Kvantitet 250 g
Linjär formel (COOK)2 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3752576
Formel vikt 184.23g/mol
Procent renhet ≥99% (RT)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium oxalate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium oxalate-1-hydrate