Läs mer
Potassium oxalate monohydrate, Puriss., ≥99%, Honeywell
Produktkod. 15692740 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 kg
Förpackning:
Fiberboard Box
Förpackningsstorlek:
50kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15692740 50 kg Fiberboard Box 50kg
1 options
Produktkod. 15692740 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 2541350KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium oxalate monohydrate
Namnnotering Puriss., ≥99%
CAS 6487-48-5
Kvantitet 50 kg
Molekylformel C2H2K2O5
MDL-nummer MFCD00150033
Beilstein 3752576
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
InChI-nyckel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC-namn dipotassium hydrate oxalate
Molekylvikt (g/mol) 184.23
PubChem CID 2724193
Procent renhet >99%
Kvalitet puriss.
Förpackning Fiberboard Box