Läs mer
Kaliump-nitrofenylsulfat, TRC
Produktkod. 30008222
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30008222 50 mg
1 options
Produktkod. 30008222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP69525050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
CAS 6217-68-1
Molekylformel C6 H4 N O6 S . K
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Nitrophenyl sulfate potassium, Sulfuric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, potassium salt (1:1) (ACI), Phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate (ester), potassium salt (8CI), Phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate, potassium salt (6CI, 7CI), Sulfuric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, potassium salt (9CI), Potassium 4-nitrophenyl sulfate, Potassium p-nitrophenyl sulfate
InChI formel InChI=1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
LEDER [K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1
IUPAC-namn kalium; (4-nitrofenyl) sulfat
Molekylvikt (g/mol) 257.26
Formel vikt 256.9396