Learn More
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II), Ru 25.8%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11336048
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Unit Size:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11336048 1 g 1g
11346048 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11336048 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010534.03
Request Bulk or Custom Format
Används som utfällningsmedel i heterobimetalliska koordinationspolymerer som involverar 3d metallkomplex och tyngre övergångsmetaller cyanometallater. Ruteniumkomplex är för närvarande ett föremål för stor uppmärksamhet inom området för medicinsk kemi, som antitumörmedel med selektiva antimetastatiska egenskaper och låg systemisk toxicitet. Rutheniumföreningar verkar penetrera någorlunda bra i tumörcellerna och binder effektivt till DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14854-54-7
Molekylformel Cl5K2NORu
Molekylvikt (g/mol) 386.52
MDL-nummer MFCD00049789
InChI-nyckel ZLWZLQOGXCFPCK-UHFFFAOYSA-I
Synonym dipotassium nitrosylpentachlororuthenate ii, dipotassium pentachloro nitrosyl ruthenate ii, dipotassium pentachloro nitroso rutheniumdiuide, potassium pentachloronitrosylruthenate ii , ru
PubChem CID 71311320
LEDER [K+].[K+].Cl[Ru++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
Smältpunkt 220°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn dikaliumpentakloro(nitroso)ruteniumbis(ylium)
Formel vikt 386.55
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 25.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.