Läs mer
Potassium pentachlororhodate(III), Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 28.2% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364008
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364008 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11364008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040409.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65980-75-8
Molekylformel Cl5K2Rh
Molekylvikt (g/mol) 358.352
MDL-nummer MFCD00049661
InChI-nyckel YEPORAXCNSGGEV-UHFFFAOYSA-I
Synonym potassium pentachlororhodate iii, pentachlororhodate 2-dipotassium, ccris 7830, potassium pentachlororhodate 2-, dipotassium pentachlororhodate 2-, dipotassium pentachlororhodate, rhodate 2-, pentachloro-, dipotassium, dipotassium pentachlororhodiumdiuide, cl5rh.2k, rhodate 2-, pentachloro-, potassium 1:2
PubChem CID 149285
IUPAC-namn dikalium;pentaklorrodium(2-)
LEDER Cl[Rh-2](Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium pentachlororhodate(III)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Slightly soluble in cold water; Insoluble in alcohol
Formel vikt 358.37
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 28.2% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.