Läs mer
Kaliumpentakloruthenat(III)-hydrat, 99,95 % (metallbas), Ru 25,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336558
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336558 1 g 1g
11326558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012173.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14404-33-2 | Cl5K2Ru | 356.52 g/mol
Kaliumpentakloruthenat(III)hydrat används som katalysator vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14404-33-2
Molekylformel Cl5K2Ru
Molekylvikt (g/mol) 356.52
MDL-nummer MFCD00058747
InChI-nyckel IXYMQZXAJLWXRK-UHFFFAOYSA-I
Synonym dipotassium aquapentachlororuthenate, potassium pentachlororuthenate iii hydrate, dipotassium aquapentachlororuthenate iii, dipotassium pentachlororutheniumdiuide hydrate, potassium aquapentachlororuthenate iii , premion, ruthenate 2-, aquapentachloro-, dipotassium, oc-6-21
PubChem CID 16211344
IUPAC-namn dikalium;pentaklorutenium(2-);hydrat
LEDER [K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium pentachlororuthenate(III) hydrate
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 356.54 (Anhydrous)
Procent renhet 99.95%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 25.4% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.