Läs mer
Potassium Pentathionate Sesquihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Pentathionate Sesquihydrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2K.H2O6S5/c;;1-10(2,3)8-7-9-11(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2 |
| Formel vikt | 353.7835 |