Produktkod. 15652530
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15652530
100 g
Poly Bottle
100g
15662530
500 g
Poly Bottle
500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
15652530
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
241830100G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS Reagent,≥99%
Leading the Industry For Over 65 Years Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Kemiska identifierare
CAS
7778-74-7
Molekylformel
ClKO4
Molekylvikt (g/mol)
138.54
MDL-nummer
MFCD00011362
InChI-nyckel
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID
516900
IUPAC-namn
potassium;perchlorate
LEDER
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Potassium Perchlorate
Smältpunkt
>400°C
Färg
Colorless
Kvantitet
100 g
Linjär formel
KClO4
UN-nummer
UN1489
Formel vikt
138.55g/mol
Procent renhet
99.0 to 100.5%
Kvalitet
ACS Reagent
Förpackning
Poly Bottle
Densitet
2.52g/cm3
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .