Läs mer
Potassium Perchlorate, 99.0 to 100.5%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15662530 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15662530 500 g Poly Bottle 500g
15652530 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15662530 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 241830500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-74-7
Molekylformel ClKO4
Molekylvikt (g/mol) 138.54
MDL-nummer MFCD00011362
InChI-nyckel YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC-namn potassium;perchlorate
LEDER [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Perchlorate
Smältpunkt >400°C
Färg Colorless
Kvantitet 500 g
Linjär formel KClO4
UN-nummer UN1489
Formel vikt 138.55g/mol
Procent renhet 99.0 to 100.5%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 2.52g/cm3