Läs mer
Potassium perchlorate, 99+%, for analysis
Produktkod. 13438478 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13438478 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10286320 25 g Plastflaska 25g
10410881 500 g Plastflaska 500g
10075363 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 13438478 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221360025
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-74-7
Molekylformel ClKO4
Molekylvikt (g/mol) 138.54
MDL-nummer MFCD00011362
InChI-nyckel YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC-namn kalium;perklorat
LEDER [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium perchlorate
Smältpunkt 400.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel KClO4
Merck Index 15,7774
Löslighetsinformation Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol
Formel vikt 138.55
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.