Läs mer
Kaliumperklorat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453674
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453674 100 g 100g
11463674 500 g 500g
11473674 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11453674 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11296.22
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Kaliumperklorat används i ammunitionsslagkåpor, explosiva primers, fyrverkerier och drivmedel. Den fungerar som ett fast raketdrivmedel. Det används också som oxidationsmedel i färgade pyrotekniska kompositioner och flashpulver. Det används som ett antityreoidea och involverat i behandlingen av hypertyreos. Blandningen av antracen och svavel med kaliumperklorat används för att generera svart röksignalering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumperklorat används i ammunitionsslagkåpor, explosiva primers, fyrverkerier och drivmedel. Den fungerar som ett fast raketdrivmedel. Det används också som oxidationsmedel i färgade pyrotekniska kompositioner och flashpulver. Det används som ett antityreoidea och involverat i behandlingen av hypertyreos. Blandningen av antracen och svavel med kaliumperklorat används för att generera svart röksignalering.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i aceton. Olösligt i etanol, etylacetat och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, pulveriserade metaller, starka syror och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-74-7
Molekylformel ClKO4
Molekylvikt (g/mol) 138.54
MDL-nummer MFCD00011362
InChI-nyckel YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
LEDER [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium perchlorate
Smältpunkt 301°C to 304°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1489
Merck Index 14,7653
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
IUPAC-namn kalium;perklorat
Formel vikt 138.55
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.52
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium perchlorate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium perchlorate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.