Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium perchlorate |
| Smältpunkt | 400,0 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Plastflaska |
| Linjär formel | KClO4 |
| Merck Index | 15,7774 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 17 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 0,75 g/100 ml vatten (0 °C), 21,8 g/100 ml vatten (100 °C), praktiskt taget olösligt i alkohol |
| Formel vikt | 138.55 |
| Kvalitet | ACS-reagens |
Säkerhet och hantering
- Potassium perchlorate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium perchlorate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.