Läs mer
Kaliumperklorat, vattenfritt alkohol, ACS, 99,0–100,5 %
Beskrivning
För Parr Bomb WorkKaliumperklorat används i ammunitionsslagkåpor, explosiva primers, fyrverkerier och drivmedel. Den fungerar som ett fast raketdrivmedel. Det används också som oxidationsmedel i färgade pyrotekniska kompositioner och flashpulver. Det används som ett antityreoidea och involverat i behandlingen av hypertyreos. Blandningen av antracen och svavel med kaliumperklorat används för att generera svart röksignalering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium perchlorate, anhydrous |
| Smältpunkt | 400 °C (dekomposition) |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Färg | Svart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Vitt pulver |
| Analysprocentintervall | 99.0-100.5% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium perchlorate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium perchlorate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.