Läs mer
Potassium Perchlorate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Perchlorate |
| Smältpunkt | 610°C (decomposition) |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00011362 |
| Synonym | Potassium perchlorate, Potassium perchlorate |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.55 |
| Kvalitet | Research |