Läs mer
Kaliumperjodat, 99+%, Extra Pure, SLR, Torkad, Fisher Chemical
Produktkod. 10664732 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10664732 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Produktkod. 10664732 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6440/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 582°C
CAS 7790-21-8
Färg Vitt
pH 5.5
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel IKO4
MDL-nummer 11407
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
InChI-nyckel FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
IUPAC-namn kalium; periodat
Molekylvikt (g/mol) 229.999
PubChem CID 516896
Formel vikt 230g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium periodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.