Läs mer
Potassium periodate, ACS, 99.8%-100.3%
Produktkod. 11398117
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398117 100 g 100g
11388117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022896.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-21-8 | IKO4 | 229.999 g/mol
För kolorimetrisk bestämning av Mn (oxiderar manganföreningar till permanganater) som oxidationsmedel Kaliumperjodat används som oxidationsmedel i organisk syntes och analytiskt reagens för bestämning av kalium och cerium. Det används också för kolorimetrisk uppskattning av mangan. Det reagerar med ammoniumcerium(IV)nitrat för att framställa tris[trinitratocerium(IV)]-paraperiodat som finner användning som oxidant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-21-8
Molekylformel IKO4
Molekylvikt (g/mol) 229.999
MDL-nummer MFCD00011407
InChI-nyckel FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
IUPAC-namn kalium; periodat
LEDER [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium periodate
Smältpunkt 582°C
Namnnotering For ACS analysis
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.8%-100.3%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 230
Kvalitet ACS-reagens
Densitet 3.618
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.