Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Periodate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | KIO4 |
| UN-nummer | 1479 |
| Formel vikt | 230g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | ACS Reagent |