missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kaliumpermanganat, 0,2M, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2.5 L |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.2 mol/L |
| Densitet | 1,02g/mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium permanganate 0.2 mol/l
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium permanganate
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?