missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Potassium permanganate, Powder, crystals or chunks, ≤150 μm particle size (DLS), 97%, Honeywell Fluka™

Produktkod. 15612390 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15612390 500 g Glass Bottle 500g
15602390 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15612390 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 238511500G
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

Powder, crystals or chunks, ≤150 μm particle size (DLS), 97%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 7722-64-7
Molekylformel KMnO4
Molekylvikt (g/mol) 158.032
MDL-nummer MFCD00011364
InChI-nyckel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC-namn potassium;permanganate
LEDER [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]

Specifications

Kemiskt namn eller material Potassium permanganate
Namnnotering Powder, crystals or chunks, ≤150 μm particle size (DLS), 97%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Linjär formel KMnO4
UN-nummer UN1490
Formel vikt 158.03
Procent renhet 97%
Förpackning Glass Bottle
Densitet 2.700 g/cm3
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.