Läs mer
Potassium permanganate, 98%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar A12170.0E
Kvantitet 2500g
 Se fler versioner av denna produkt
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11474803
  • 1502.27 SEK / 2500g
 Begränsad artikel
I lager
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Potassium permanganate is an oxidizing agent, is used in the synthesis of organic compounds like ascorbic acid, chloramphenicol, saccharin, isonicotinic acid and pyrazinoic acid and in pharmaceutical intermediate. It is used to remove ferrous impurities from inorganic chemicals. It is also used in analytical chemistry as a reagent for redox titrations and to determine the kappa number of wood pulp. It is mostly used in water treatment and as a disinfectant. It also shows useful application as a chemiluminescence reagent.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Light sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong reducing agents, powdered metals, peroxides, zinc, copper, alcohols, hydrogen fluoride and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
7722-64-7
158.032
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
KMnO4
MFCD00011364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
potassium;permanganate
Specifikationer
Potassium permanganate
2500g
MFCD00011364
14,7655
Soluble in water.
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.03
Light sensitive
7722-64-7
KMnO4
UN1490
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium;permanganate
516875
98%
2.7
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Potassium permanganate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium permanganate