Läs mer
Kaliumpermanganat, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10361111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10361111 500 g 500g
10424901 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10361111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424175000
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7722-64-7 | KMnO4 | 158,032 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-64-7
Molekylformel KMnO4
Molekylvikt (g/mol) 158.032
MDL-nummer MFCD00011364
InChI-nyckel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC-namn kalium;permanganat
LEDER [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium permanganate
Färg Svart-grön
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel KMnO4
UN-nummer 1490
Fieser 01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
Merck Index 15, 7776
Formel vikt 158.04
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.7
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium permanganate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.