Läs mer
Potassium permanganate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
For Use in Photography, Tanning Leather, Purifying Water
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014307.22
| Kvantitet | 100g |
|---|
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| KMnO4 | |
| MFCD00011364 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| potassium;permanganate |
Specifikationer
| Potassium permanganate | |
| 100g | |
| KMnO4 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium;permanganate | |
| 516875 | |
| ACS | |
| Dark crystalline | |
| 2.7 g/cm3 |
| 7722-64-7 | |
| 99.0% min. | |
| MFCD00011364 | |
| Partially soluble in water. Decomposes in organic solvents and acids. | |
| [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
| 158.032 | |
| 158.03 | |
| Light sensitive | |
| Decomposes in organic solvents and acids. |
Säkerhet och hantering
- Potassium permanganate
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium permanganate