Läs mer
Kaliumpermanganat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Produktkod. 10162300 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Glasburk
Plastfat
Förpackningsstorlek:
250g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10162300 250 g Glasburk 250g
10437650 500 g Glasburk 500g
10063163 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10162300 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6560/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Chemical Identifiers
CAS 7722-64-7
Molekylformel KMnO4
Molekylvikt (g/mol) 158.032
MDL-nummer 11364
InChI-nyckel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC-namn kalium;permanganat
LEDER [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Specifications
Smältpunkt 240°C
Färg Brun
pH 8
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 250 g
Formel vikt 158.04g/mol
Förpackning Glasburk
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium permanganate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Hazard Statement
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.