Läs mer
Kaliumpermanganat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Glasburk
Plastfat
missing translation for 'unitSize'
250g
500g
5kg
Especificaciones
Especificaciones
| Smältpunkt | 240°C |
| Färg | Brun |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 158.04g/mol |
| Förpackning | Glasburk |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium permanganate
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido