Läs mer
Potassium permanganate, low in mercury, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036675.22
Kvantitet 100g
 Se fler versioner av denna produkt
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11324197
  • 548.61 SEK / 100g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
7722-64-7
158.032
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
KMnO4
MFCD00011364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
potassium;permanganate
Specifikationer
Potassium permanganate
7722-64-7
99% min.
MFCD00011364
Soluble in water.
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.03
Light sensitive
2.7
For analysis ACS
100g
KMnO4
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium;permanganate
516875
ACS
Crystalline